Läs mer
2-Metyl-4-(trifluorometoxi)anilin, 97+%
Produktkod. 11420128
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420128 5 g 5g
11410128 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23706.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 86256-59-9 | C8H8F3NO | 191,153 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86256-59-9
Molekylformel C8H8F3NO
Molekylvikt (g/mol) 191.153
MDL-nummer MFCD01631541
InChI-nyckel IIDBMILLZRYZCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, 2-methyl-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-trifluoromethoxy-2-methylaniline, 4-trifluoromethoxy-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-trifluoromethoxy, 2-methyl-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8512, ksc495s8h, 2-amino-5-trifluoromethoxy toluene
PubChem CID 2775546
IUPAC-namn 2-metyl-4-(trifluormetoxi)anilin
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 191.15
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.