Läs mer
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15445837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445837 5 g 5g
15435837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33050.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde is suitable for use in the synthesis of (E)-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde thiosemicarbazone. It is also used in the synthesis of new azo dyes containing of 5(4H)-oxazolone ring, 2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-benzimidazole and (E)-2-[4-(trifluoromethoxy)benzylidene]indan-1-one.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents. It is sensitive to air. Store under dry inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886763-07-1
Molekylformel C9H7F3O2
Molekylvikt (g/mol) 204.15
MDL-nummer MFCD07368717
InChI-nyckel JTPTUKVDAYQHMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-methyl-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 2-formyl-5-trifluoromethoxy toluene
PubChem CID 2783304
IUPAC-namn 2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
LEDER CC1=C(C=O)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brytningsindex 1.469
Kvantitet 5 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 204.15
Procent renhet 97%