Läs mer
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15428305
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428305 250 mg 250mg
15425867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33079.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1588508-08-0
Molekylformel C11H9F3O3
Molekylvikt (g/mol) 246.19
MDL-nummer MFCD18399792
InChI-nyckel JYTHJDZEVRTJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trifluoromethoxy cinnamic acid, 2e-3-2-methyl-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-2-methyl-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid
PubChem CID 86277666
IUPAC-namn (E)-3-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]prop-2-enoic acid
LEDER CC1=C(C=CC(O)=O)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 246.18
Procent renhet 97%