Läs mer
2-metyl-4-(trifluormetyl)-1,3-tiazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10624965
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10624965 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10091474 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10624965 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC76304CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1034566-13-6
Molekylformel C6H4F3NOS
Molekylvikt (g/mol) 195.159
MDL-nummer MFCD12198128
InChI-nyckel FBQFBBGXQZDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 43811060
IUPAC-namn 2-metyl-4-(trifluormetyl)-1,3-tiazol-5-karbaldehyd
LEDER CC1=NC(=C(S1)C=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 195.16
Procent renhet 97%