Läs mer
2-metyl-4-(trifluormetyl)-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10633045
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10633045 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10295544 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10633045 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC76301CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 117724-63-7
Molekylformel C6H4F3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 211.16
MDL-nummer MFCD00173295
InChI-nyckel REKJPVUFKQYMHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, pubchem11380, acmc-209yjt, methyltrifluoromethylthiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylicacid
PubChem CID 1486080
IUPAC-namn 2-metyl-4-(trifluormetyl)-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=NC(=C(S1)C(O)=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 211.16
Procent renhet 97%