Läs mer
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15478348
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15478348
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61779.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67169-22-6
Molekylformel C8H8F3N
Molekylvikt (g/mol) 175.154
MDL-nummer MFCD03701068
InChI-nyckel PAXQXJDYVORMOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-methylbenzotrifluoride, benzenamine, 2-methyl-4-trifluoromethyl, 2-amino-5-trifluoromethyl toluene, pubchem4492, 2-amino-5-trifluoromethyltoluene, 2-methyl-4 trifluoromethyl benzenamine, 2-methyl4-trifluoromethyl benzenamine, 2-methyl-4-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 13750437
IUPAC-namn 2-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Färg White
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 175.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Low Melting Solid