Läs mer
2-metyl-4-(trifluormetyl)tiazol-5-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30480785
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480785 10 mg
30470444 100 mg
30478046 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM21919510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117724-63-7
Molekylformel C6H4NO2F3S
Molekylvikt (g/mol) 211.16
Synonym 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid, 2-Methyl-4-trifluoromethylthiazole-5-carboxylic Acid
IUPAC-namn 2-metyl-4-(trifluormetyl)-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER Cc1nc(c(s1)C(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4F3NO2S/c1-2-10-4(6(7,8)9)3(13-2)5(11)12/h1H3,(H,11,12)
Formel vikt 210.9915