missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-5,10-dihydro-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one (Olanzapine Lactame), Mikromol™
Beskrivning
2-Methyl-5,10-dihydro-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one (Olanzapine Lactame)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olanzapine Lactame |
| CAS | 221176-49-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Olanzapine Lactame |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H10 N2 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Olanzapine Imp. B (EP), Olanzapine USP Related Compound B, Olanzapine USP RC B, 2-Methyl-5,10-dihydro-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one, Olanzapine Lactame, Olanzapine Related Compound B, Olanzapine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18) |
| LEDER | Cc1cc2C(=O)Nc3ccccc3Nc2s1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-5,10-dihydrothieno[3,2-c][1,5]benzodiazepin-4-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?