Läs mer
2-metyl-5-(4-metylfenyl)-3-furonsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10504763
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10504763 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10504763 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01311DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-(4-methylphenyl)-3-furoic acid
CAS 111787-86-1
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H12O3
MDL-nummer MFCD05664429
Kvantitet 1 g
Synonym 2-methyl-5-4-methylphenyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-methylphenyl furan-3-carboxylic acid, 2-methyl-5-p-tolyl furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-4-methylphenyl, acmc-20mesz
InChI-nyckel WWJLHTFFOPYRMV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=C(O1)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O
IUPAC-namn 2-metyl-5-(4-metylfenyl)furan-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 216.24
PubChem CID 2794742
Formel vikt 216.23
Procent renhet 97%