Läs mer
2-metyl-5-isopropylanilin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16667012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16667012 25 g 25g
16647012 1 g -
16657012 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16667012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 248790250
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2051-53-8
Molekylformel C10H15N
Molekylvikt (g/mol) 149.24
MDL-nummer MFCD00044503
InChI-nyckel YKWALWNGEXPARQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-metyl-5-(propan-2-yl)anilin
LEDER CC(C)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Specifikationer
Alfa vektor METHYLISOPROPYLANILINE
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-isopropylaniline
Färg Brun till färglös
Densitet 0.95
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning glasflaska
Brytningsindex 1.5350 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Kvantitet 25 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 149.23
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.