Läs mer
2-methyl-5-(methylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methyl-5-(methylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 1925-78-6 |
| Molekylformel | C4 H6 N2 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2S2/c1-3-5-6-4(7-2)8-3/h1-2H3 |
| LEDER | CSc1nnc(C)s1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-5-methylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.23 |
| Formel vikt | 145.9972 |