Läs mer
2-metyl-5-(metyltio)furan, 99 %
Produktkod. 11459477
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459477 2 g 2g
11469477 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21998.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13678-59-6 | C6H8OS | 128,189 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13678-59-6
Molekylformel C6H8OS
Molekylvikt (g/mol) 128.189
MDL-nummer MFCD01208018
InChI-nyckel RESBOJMQOGJOMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-methylthio furan, 5-methyl-2-methylthio furan, furan, 2-methyl-5-methylthio, methyl 5-methylfuryl sulfide, 2-methyl-5-methylsulfanyl furan, 2-methyl-5-methylthiofuran, unii-41z7b950jj, 2-methyl 5-methyl thio furan, furan,2-methyl-5-methylthio, fema no. 3366
PubChem CID 61657
IUPAC-namn 2-metyl-5-metylsulfanylfuran
LEDER CC1=CC=C(O1)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-(methylthio)furan
Densitet 1.063
Kokpunkt 79°C to 81°C (50 mmHg)
Flampunkt 50°C (122°F)
Odör Stench
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 128.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.