Läs mer
2-Methyl-5-nitro-1-(2-oxiranylmethyl)-1H-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O3/c1-5-8-2-7(10(11)12)9(5)3-6-4-13-6/h2,6H,3-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 183.0644 |
| Procent renhet | >95% |