Läs mer
2-Metyl-5-nitro-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]bensenamin, Mikromol
Produktkod. 30460344
Change view
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460344 4 x 25 mg
30052252 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30460344 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3566.0400254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Metyl-5-nitro-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]bensenamin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidine-amine
CAS 152460-09-8
Analyt- eller komponentnamn N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidine-amine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H13 N5 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Pyrimidinamine, N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-, (2-Methyl-5-nitrophenyl)[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amine, 2-methyl-5-nitro-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzenamine, N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine, N-(5-Nitro-2-methylphenyl)-N-[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-yl]amine, N-(5-Nitro-2-methylphenyl)[4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinyl]amine
InChI formel InChI=1S/C16H13N5O2/c1-11-4-5-13(21(22)23)9-15(11)20-16-18-8-6-14(19-16)12-3-2-7-17-10-12/h2-10H,1H3,(H,18,19,20)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-(2-metyl-5-nitrofenyl)-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 307.31
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 307,1069 g/mol