Läs mer
2-metyl-5-nitroanilin, 98+%
Produktkod. 11389579
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389579 2500 g 2500g
11453318 100 g 100g
11463318 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17726.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-55-8 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Det appliceras i organisk syntes. 5-Nitro-o-toluidin finner användning som en mellanprodukt i syntesen av Pigment Red 17 (CI 12 390) och Pigment Red 22 (CI 12 315). Den används också i samband med vissa CI-kopplingskomponenter. Det fungerar också som en föregångare för ett brett sortiment av azofärgämnen av olika röda, gula, orange, violetta och bruna nyanser. Den kan också användas som analytisk standard för de tensidmedierade transformationerna (-254 nm) av 2,4-dinitrotoluen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det appliceras i organisk syntes. 5-Nitro-o-toluidin finner användning som en mellanprodukt i syntesen av Pigment Red 17 (CI 12 390) och Pigment Red 22 (CI 12 315). Den används också i samband med vissa CI-kopplingskomponenter. Det fungerar också som en föregångare för ett brett sortiment av azofärgämnen av olika röda, gula, orange, violetta och bruna nyanser. Den kan också användas som analytisk standard för de tensidmedierade transformationerna (-254 nm) av 2,4-dinitrotoluen.
Löslighet
Olösligt i vatten. (< 0,1 g/100 ml vid 19 °C). Löslighet i
metanol,
nästan genomskinlig Anmärkningar
C.I. 37105. Känslig för fukt och ljus. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-55-8
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00007741
InChI-nyckel DSBIJCMXAIKKKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-nitrotoluene, 5-nitro-o-toluidine, fast scarlet g, pnot, scarlet g base, 2-methyl-5-nitrobenzenamine, 4-nitro-2-aminotoluene, devol scarlet b, diabase scarlet g, scarlet base nsp
PubChem CID 7444
ChEBI CHEBI:66891
IUPAC-namn 2-metyl-5-nitroanilin
LEDER CC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-nitroaniline
Smältpunkt 105 °C till 108 °C
Odör Kännetecken
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2660
Beilstein 879021
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. (<0,1 g/100 ml vid 19 °C). Löslighet i metanol, nästan transparens
Formel vikt 152.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.