Läs mer
2-metyl-5-nitroanilin, 98+%
Beskrivning
Det appliceras i organisk syntes. 5-Nitro-o-toluidin finner användning som en mellanprodukt i syntesen av Pigment Red 17 (CI 12 390) och Pigment Red 22 (CI 12 315). Den används också i samband med vissa CI-kopplingskomponenter. Det fungerar också som en föregångare för ett brett sortiment av azofärgämnen av olika röda, gula, orange, violetta och bruna nyanser. Den kan också användas som analytisk standard för de tensidmedierade transformationerna (-254 nm) av 2,4-dinitrotoluen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det appliceras i organisk syntes. 5-Nitro-o-toluidin finner användning som en mellanprodukt i syntesen av Pigment Red 17 (CI 12 390) och Pigment Red 22 (CI 12 315). Den används också i samband med vissa CI-kopplingskomponenter. Det fungerar också som en föregångare för ett brett sortiment av azofärgämnen av olika röda, gula, orange, violetta och bruna nyanser. Den kan också användas som analytisk standard för de tensidmedierade transformationerna (-254 nm) av 2,4-dinitrotoluen.
Löslighet
Olösligt i vatten. (< 0,1 g/100 ml vid 19 °C). Löslighet i
metanol,
nästan genomskinlig Anmärkningar
C.I. 37105. Känslig för fukt och ljus. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-5-nitroaniline |
| Smältpunkt | 105 °C till 108 °C |
| Odör | Kännetecken |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN2660 |
| Beilstein | 879021 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. (<0,1 g/100 ml vid 19 °C). Löslighet i metanol, nästan transparens |
| Formel vikt | 152.15 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.