Läs mer
2-metyl-5-nitroanilin, TRC
Produktkod. 30138444
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138444 10 g
30133592 50 g
30040393 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32344510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-55-8
Molekylformel C7 H8 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Synonym Fast Scarlet G Base (6CI), o-Toluidine, 5-nitro- (8CI), 2-Methyl-5-nitrobenzenamine, (2-Methyl-5-nitrophenyl)amine, 1-Amino-2-methyl-5-nitrobenzene, 1-Methyl-2-amino-4-nitrobenzene, 2-Amino-4-nitrotoluene, 2-Methyl-5-nitroaniline, 3-Nitro-6-methylaniline, 4-Nitro-2-aminotoluene, 5-Nitro-2-methylaniline, 5-Nitro-2-toluidine, 5-Nitro-o-toluidine, 6-Methyl-3-nitroaniline, Amarthol Fast Scarlet G Base, Amarthol Fast Scarlet G Salt, Azoene Fast Scarlet G Salt, Azoene Fast Scarlet GC Base, Azoene Fast Scarlet GC Salt, Azofix Scarlet G Salt, Azogene Fast Scarlet G, C.I. 37105, C.I. Azoic Diazo Component 12, Conazoic Diazo AB, Dainichi Fast Scarlet G Base, Daito Scarlet Base G, Devol Scarlet B, Devol Scarlet G Salt, Diabase Scarlet G, Diazo Fast Scarlet G, Dycosbase Scarlet G Base, Fast Red SG Base, Fast Scarlet Base J, Fast Scarlet G, Fast Scarlet G Salt, Fast Scarlet GC Base, Fast Scarlet J Salt, Fast Scarlet M 4NT Base, Fast Scarlet T Base, Hiltonil Fast Scarlet G Base, Hiltonil Fast Scarlet G Salt, Hiltonil Fast Scarlet GC Base, Icho Salt Scarlet G, Kayaku Scarlet G Base, Lake Scarlet G Base, Lithosol Orange R Base, Mitsui Scarlet G Base, NSC 8947, Naphthanil Scarlet G Base, Naphtoelan Fast Scarlet G Base, Naphtoelan Fast Scarlet G Salt, PNOT, Scarlet Base Ciba II, Scarlet Base G, Scarlet Base Irga II, Scarlet Base NSP, Scarlet G, Scarlet G Base, Sugai Fast Scarlet G Base, Symulon Scarlet G Base
IUPAC-namn 2-metyl-5-nitroanilin
LEDER Cc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
Formel vikt 152.0586