Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Methyl-5-nitrobenzeneboronic acid, 96%
Produktkod. 15499917
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499917 1 g 1g
15409927 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499917 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H53160.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 100960-11-0
Molekylformel C7H8BNO4
Molekylvikt (g/mol) 180.954
MDL-nummer MFCD00757435
InChI-nyckel HRJFQIRIDFXMNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitrophenyl boronic acid, 2-methyl-5-nitrobenzeneboronic acid, 2-methyl-5-nitrophenyl boranediol, boronic acid,b-2-methyl-5-nitrophenyl, 5-nitro-2-methyl-phenylboronic acid, 2-dimethyl-3-nitrophenylboronic acid, 2-borono-4-nitrotoluene, acmc-2097th, 3-borono-4-methylnitrobenzene, 2-methyl-5-nitrophenyl-boronic acid
PubChem CID 2773513
IUPAC-namn (2-methyl-5-nitrophenyl)boronic acid
LEDER B(C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Smältpunkt 62°C to 66°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.96
Procent renhet 96%