missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonamide |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O4S/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)14(8,12)13/h2-4H,1H3,(H2,8,12,13) |
| Formel vikt | 216.0205 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?