Läs mer
2-metyl-5-nitrobensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11447816
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447816 5 g 5g
11457816 25 g 25g
11467816 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14760.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 121-02-8 | C7H6ClNO4S | 235,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-02-8
Molekylformel C7H6ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 235.64
MDL-nummer MFCD00051695
InChI-nyckel WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 5-nitro-o-toluenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid, o-toluenesulfonyl chloride, 5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfonylchlorid, 4-nitrotoluene-2-sulphonyl chloride, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid czech, 2-methyl-5-nitrophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 8457
IUPAC-namn 2-metyl-5-nitrobensensulfonylklorid
LEDER CC1=CC=C(C=C1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 42°C to 46°C
Kokpunkt 135°C to 137°C (0.7 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2697079
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 235.65
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.