Läs mer
2-metyl-5-nitrobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30466152
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30466152 5 g
1 options
Produktkod. 30466152 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3236855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-nitrobenzoic Acid
CAS 1975-52-6
Molekylformel C8 H7 N O4
Kvantitet 5 g
Synonym Benzoic acid','2-methyl-5-nitro-, o-Toluic acid','5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid, 3-Nitro-6-methylbenzoic acid, 5-Nitro-2-methylbenzoic acid, 5-Nitro-o-toluic acid
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(9(12)13)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
LEDER Cc1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-metyl-5-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 181.15
Formel vikt 181.0375