Läs mer
2-metyl-5-nitrobensotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442349
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442349 5 g 5g
15432349 1 g 1g
15452349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64924.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89976-12-5 | C8H6F3NO2 | 205.136 g/mol
Används som en viktig mellanprodukt för råmaterial för organisk syntes, agrokemi, läkemedel och färgämnesområde
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som en
viktig mellanprodukt för råmaterial för organisk syntes, agrokemisk, farmaceutisk och färgämnesområdet
. Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara borta från vatten/fukt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89976-12-5
Molekylformel C8H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.136
MDL-nummer MFCD01631684
InChI-nyckel SVQCVQCIZWSPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitrobenzotrifluoride, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl-4-nitrotoluene, 4-nitro-2-trifluoromethyl toluene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-methylnitrobenzene, 2-trifluoromethyl-1-methyl-4-nitrobenzene, pubchem4444
PubChem CID 2775447
IUPAC-namn 1-metyl-4-nitro-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2506013
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 205.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.