Läs mer
2-metyl-5-nitroimidazol-1-ättiksyra, TRC
Produktkod. 30470730
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30470730 100 mg
1 options
Produktkod. 30470730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330420100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
CAS 1010-93-1
Molekylformel C6 H7 N3 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym THIQ-3-ol isomer, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6-diol (1S,4R)
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
LEDER Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O
IUPAC-namn 2-(2-metyl-5-nitroimidazol-1-yl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 185.14
Formel vikt 185.0437