Läs mer
2-metyl-5-nitroimidazol, 99 %
Produktkod. 10764651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10764651 250 g Plastflaska 250g
10113450 50 g Plastflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10764651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159472500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 88054-22-2 | C4H5N3O2 | 127,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88054-22-2
Molekylformel C4H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 127.10
MDL-nummer MFCD00005191
InChI-nyckel FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole, menidazole, 1h-imidazole, 2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4 5-nitroimidazole, imidazole, 2-methyl-4-nitro, unii-24ag2ww15w, imidazole, 2-methyl-5-nitro
PubChem CID 12760
IUPAC-namn 2-metyl-5-nitro-lH-imidazol
LEDER CC1=NC=C(N1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-nitroimidazole
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 252 °C till 254 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 23, I, 23
Formel vikt 127.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.