Läs mer
2-metyl-5-nitroimidazol, TRC
Produktkod. 17993515
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993515 100 g
17921405 10 g
17962495 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17993515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM323765100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 696-23-1
Molekylformel C4 H5 N3 O2
IUPAC-namn 2-metyl-4-nitro-1H-imidazol
LEDER Cc1nc(c[nH]1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-nitroimidazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, Metronidazole Benzoate Imp. B (EP), Tinidazole Imp. A (EP), Metronidazole Imp. A (EP), 1H-Imidazole, 2-methyl-5-nitro-, 1H-Imidazole, 2-methyl-4-nitro- (9CI), Imidazole, 2-methyl-4(or 5)-nitro- (7CI), Imidazole, 2-methyl-4-nitro- (8CI), 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-2-methylimidazole, L 581490, Menidazole, RP 8532
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
Molekylvikt (g/mol) 127.1
Formel vikt 127.0382
Procent renhet >95%