Läs mer
2-Methyl-5-nitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-5-nitrophenol |
| CAS | 5428-54-6 |
| Molekylformel | C7H7NO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-4-nitrotoluene, 5-Nitro-2-cresol, 5-Nitro-2-methylphenol, 5-Nitro-o-cresol, 5-Nitro-o-methylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-methyl-5-nitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vikt | 153.0426 |