Läs mer
2-Methyl-5-nitrophenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-5-nitrophenyl isocyanate |
| Smältpunkt | 49°C to 52°C |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Odör | Irritating |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3272007 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Synonym | 2-methyl-5-nitrophenyl isocyanate, benzene, 2-isocyanato-1-methyl-4-nitro, 2-methyl-5-nitrophenylisocyanate, acmc-1c1fb, 2-methyl-5-nitrobenzenisocyanate, benzene,2-isocyanato-1-methyl-4-nitro |
| Formel vikt | 178.15 |
| Visa mer |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.