Läs mer
2-Methyl-5-nitrophenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7045469
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11303036 1 g 1g
11313036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10850.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13471-68-6
Molekylformel C8H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 178.147
MDL-nummer MFCD00014718
InChI-nyckel PQFOUIMVTGBFRN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 292609
IUPAC-namn 2-isocyanato-1-methyl-4-nitrobenzene
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-nitrophenyl isocyanate
Smältpunkt 49°C to 52°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Irritating
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3272007
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 2-methyl-5-nitrophenyl isocyanate, benzene, 2-isocyanato-1-methyl-4-nitro, 2-methyl-5-nitrophenylisocyanate, acmc-1c1fb, 2-methyl-5-nitrobenzenisocyanate, benzene,2-isocyanato-1-methyl-4-nitro
Formel vikt 178.15
Procent renhet 97%