Läs mer
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Propionate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-3-8(11)12-9-6(2)4-5-7(9)10/h3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 168.0786 |