Läs mer
2-metyl-5-oxo-1-cyklopentenylpropionat, TRC
Produktkod. 30478903
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478903 100 mg
30469585 500 mg
30476014 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30478903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM325863100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-55-8
Molekylformel C9H12O3
Molekylvikt (g/mol) 168.18
IUPAC-namn (2-metyl-5-oxocyklopenten-1-yl) propanoat
LEDER CCC(=O)OC1=C(C)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Propionate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-3-8(11)12-9-6(2)4-5-7(9)10/h3-5H2,1-2H3
Formel vikt 168.0786