Läs mer
2-metyl-5-fenyl-3-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-5-phenyl-3-furaldehyde |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-methyl-5-phenyl-3-furaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carbaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxaldehyde, 2-methyl-5-phenyl |
| Formel vikt | 186.21 |
| Procent renhet | 97% |