Läs mer
2-metyl-5-fenyl-3-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10511702
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10511702 1 g 1g
10293062 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10511702 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC14904DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 321309-42-6
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD02681964
InChI-nyckel QRBXYIYZWZGINC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795313
IUPAC-namn 2-metyl-5-fenylfuran-3-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C=C(O1)C2=CC=CC=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-phenyl-3-furaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Synonym 2-methyl-5-phenyl-3-furaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carbaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxaldehyde, 2-methyl-5-phenyl
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%