Läs mer
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10522852
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10522852 10 g Amber Glass Bottle 10g
10512852 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522852 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC14901EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 108124-17-0
Molekylformel C12H9O3
Molekylvikt (g/mol) 201.20
MDL-nummer MFCD00221070
InChI-nyckel VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-phenyl, acmc-1bptp, maybridge1_002369, cbmicro_037931, cambridge id 5930829, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid
PubChem CID 736516
IUPAC-namn 2-methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid
LEDER CC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 10 g
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%