Läs mer
2-metyl-5-fenyl-3-furoinsyra, 97 %
Produktkod. 11410067
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410067 1 g 1g
11420067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20988.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    972.58 SEK
    873.65 SEK / 1g
    Save 98.93 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108124-17-0 | C12H9O3 | 201,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108124-17-0
Molekylformel C12H9O3
Molekylvikt (g/mol) 201.20
MDL-nummer MFCD00221070
InChI-nyckel VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-phenyl, acmc-1bptp, maybridge1_002369, cbmicro_037931, cambridge id 5930829, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid
PubChem CID 736516
LEDER CC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
Smältpunkt 181°C to 184°C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-metyl-5-fenylfuran-3-karboxylsyra
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.