Läs mer
2-Methyl-5-phenyl-3-furyl isocyanate, Thermo Scientific™
Produktkod. 10767804
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10767804 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10225762 1 g Amber Glass Bottle 1g
10577844 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10767804 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC14906CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 568577-82-2
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.209
InChI-nyckel LVNIEPBRJLDJHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-phenyl-3-furyl isocyanate, 2-methyl-5-phenyl-3-furylisocyanate, 2-methyl-5-phenylfuran-3-isocyanate, 3-isocyanato-2-methyl-5-phenyl-furan
PubChem CID 2795315
IUPAC-namn 3-isocyanato-2-methyl-5-phenylfuran
LEDER CC1=C(C=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-phenyl-3-furyl isocyanate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.21
Procent renhet 95%