Läs mer
2-Methyl-5-tert-butylthiophenol, 93%, remainder isomer
Produktkod. 10712301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10712301 50 g Glass bottle 50g
1 options
Produktkod. 10712301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 279960500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7340-90-1 | C11H16S | 180.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-tert-butylthiophenol
Namnnotering 93%
CAS 7340-90-1
CAS Min % 91.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -10°C
Färg Colorless
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 260°C
Flampunkt 123°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 93%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H16S
Brytningsindex 1.5460 to 1.548
MDL-nummer MFCD00142942
Kvantitet 50 g
Synonym 5-tert-butyl-2-methylthiophenol, 4-tert-butyl-2-mercaptotoluene, 5-tert-butyl-o-thiocresol, benzenethiol, 5-1,1-dimethylethyl-2-methyl, acmc-1bejs, zsbnxoiajfvxmp-uhfffaoysa, 2-methyl-5-tert-butyl thiophenol, 2-methyl-5-tert-butylbenzenethiol, 2-methyl-5-tert.-butyl-thiophenol, 5-tert-butyl-2-methylbenzenethiol
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.0035g/L (20°C). Other solubilities: miscible with n-heptane,methanol,ethanol and,isopropanol
InChI-nyckel ZSBNXOIAJFVXMP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)S
IUPAC-namn 5-tert-butyl-2-methylbenzenethiol
Molekylvikt (g/mol) 180.31
PubChem CID 596868
Formel vikt 180.31
Procent renhet 93%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-5-tert-butylthiophenol, remainder isomer
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.