Läs mer
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15457017
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457017 5 g 5g
15447017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34102.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 195622-41-4
Molekylformel C9H7F3O3
Molekylvikt (g/mol) 220.147
MDL-nummer MFCD18399742
InChI-nyckel IBHIJPBIQCIAES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 58839058
IUPAC-namn 2-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Smältpunkt 87°C to 89°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 220.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver