Läs mer
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15496647
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496647 1 g 1g
15406657 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33791.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1373920-87-6
Molekylformel C9H10F3NO
Molekylvikt (g/mol) 205.18
MDL-nummer MFCD22201056
InChI-nyckel HUHITEUBBNSNER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-trifluoromethoxy benzylamine, 2-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 1-2-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine
PubChem CID 86277657
IUPAC-namn [2-metyl-5-(trifluormetoxi)fenyl]metanamin
LEDER CC1=C(CN)C=C(OC(F)(F)F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3267
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 205.18
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.