Läs mer
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11425566
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425566 5 g 5g
11415566 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20709.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25449-96-1
Molekylformel C8H8F3N
Molekylvikt (g/mol) 175.154
MDL-nummer MFCD00134580
InChI-nyckel BCLCKENDTZITFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-methylbenzotrifluoride, 2-methyl-5-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 2-methyl-5-trifluoromethyl, 2-methyl-5-trifluoromethyl phenylamine, pubchem4494, intermediates-zcf02681, acmc-209gk1, 5-trifluoromethyl-o-toluidine, 5-trifluoromethyl-2-methylaniline
PubChem CID 2735933
IUPAC-namn 2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Smältpunkt 36°C to 40°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 175.16
Procent renhet 98%