Läs mer
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15447945
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447945 250 mg 250mg
15484587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31937.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017778-08-3
Molekylformel C11H9F3O2
Molekylvikt (g/mol) 230.19
MDL-nummer MFCD09832288
InChI-nyckel FJMNLFRMBNXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2e-3-2-methyl-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, 2-methyl-5-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-5-trifluoromethyl-2-methylphenyl acrylic
PubChem CID 46737520
IUPAC-namn (E)-3-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid
LEDER CC1=C(C=CC(O)=O)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Smältpunkt 155°C to 158°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 230.18
Procent renhet 97%