Läs mer
2-Methyl-5H-dibenzazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-5H-dibenzazepine |
| CAS | 70401-31-9 |
| Molekylformel | C15H13N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Methyl-5H-dibenz[B,F] Azepine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N/c1-11-6-9-15-13(10-11)8-7-12-4-2-3-5-14(12)16-15/h2-10,16H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc2Nc3ccccc3C=Cc2c1 |
| IUPAC-namn | 3-methyl-11H-benzo[b][1]benzazepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.28 |
| Formel vikt | 207.1048 |