Läs mer
2-Methyl-6-[(3-methoxyphenyl)ethynyl]pyridine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-6-(phenylethynyl)pyridine, Hydrochloride |
| CAS | 823198-78-3 |
| Molekylformel | C15H14ClNO |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 2-[(3-Methoxyphenyl)ethynyl]-6-methylpyridine Hydrochloride, M-MPEP Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO.ClH/c1-12-5-3-7-14(16-12)10-9-13-6-4-8-15(11-13)17-2;/h3-8,11H,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1cccc(c1)C#Cc2cccc(C)n2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.73 |