missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine |
| CAS | 23747-46-8 |
| Molekylformel | C8H10N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta-[b]-pyrazine, 2-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2/c1-6-5-9-7-3-2-4-8(7)10-6/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | N=1C=C(N=C2C1CCC2)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?