Läs mer
2-metyl-6-nitroanilin, 98 %
Produktkod. 15448799
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448799 25 g 25g
15458799 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01803.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 570-24-1 | C7H8N2O2 | 152,153 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 570-24-1
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.153
MDL-nummer MFCD00007744
InChI-nyckel FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitro-o-toluidine, 2-amino-3-nitrotoluene, benzenamine, 2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzenamine, 6-methyl-2-nitroaniline, 1-amino-2-methyl-6-nitrobenzene, unii-oup165ykbc, 3-nitro-2-aminotoluene, 2-nitro-6-methylaniline, oup165ykbc
PubChem CID 11298
IUPAC-namn 2-metyl-6-nitroanilin
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-6-nitroaniline
Smältpunkt 93°C to 96°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2660
Beilstein 1868029
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.