Läs mer
2-metyl-6-nitroanilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-3-nitrotoluene (2-Methyl-6-nitroaniline) |
| CAS | 570-24-1 |
| Molekylformel | C7 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | o-Toluidine','6-nitro- (8CI), 2-Methyl-6-nitrobenzenamine, 1-Amino-2-methyl-6-nitrobenzene, 1-Nitro-2-amino-3-methylbenzene, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline, 2-Nitro-6-methylaniline, 3-Nitro-2-aminotoluene, 6-Methyl-2-nitroaniline, 6-Nitro-o-toluidine, NSC 286, NSC 52218 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc(c1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-metyl-6-nitroanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vikt | 152.0586 |