Läs mer
2-metyl-6-nitroanilin, TRC
Produktkod. 30468993
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30468993 25 g
1 options
Produktkod. 30468993 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32356025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-3-nitrotoluene (2-Methyl-6-nitroaniline)
CAS 570-24-1
Molekylformel C7 H8 N2 O2
Kvantitet 25 g
Synonym o-Toluidine','6-nitro- (8CI), 2-Methyl-6-nitrobenzenamine, 1-Amino-2-methyl-6-nitrobenzene, 1-Nitro-2-amino-3-methylbenzene, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline, 2-Nitro-6-methylaniline, 3-Nitro-2-aminotoluene, 6-Methyl-2-nitroaniline, 6-Nitro-o-toluidine, NSC 286, NSC 52218
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
LEDER Cc1cccc(c1N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-metyl-6-nitroanilin
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0586