Läs mer
2-metyl-6-nitrobensoesyra, 98 %
Produktkod. 11332566
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332566 25 g 25g
11312566 1 g 1g
11322566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11332566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06563.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
CAS: 13506-76-8 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13506-76-8
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.147
MDL-nummer MFCD00007267
InChI-nyckel CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-6-nitro, 6-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-methyl-6-nitro-benzoic acid, o-toluic acid, 6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzoicacid, unii-jm85y56dx1, nitrotoluylsaure, nitro-ortho-toluic acid
PubChem CID 16097
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 153 °C till 156 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2050804
Formel vikt 181.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.