Läs mer
2-Methyl-6-nitrobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10143750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10143750 1 g 1g
10153750 5 g 5g
15565046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10143750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165980010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 13506-76-8
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.15
InChI-nyckel CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-6-nitro, 6-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-methyl-6-nitro-benzoic acid, o-toluic acid, 6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzoicacid, unii-jm85y56dx1, nitrotoluylsaure, nitro-ortho-toluic acid
PubChem CID 16097
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 154.0°C to 157.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C6H3(NO2)CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 09,I,189
Löslighetsinformation Solubility in water: <0.1g/100mL (20°C).
Formel vikt 181.15
Procent renhet 99%