missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-6-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-6-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 61940-22-5 |
| Molekylformel | C9H9NO4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate, Methyl 6-methyl-2-nitrobenzoate, 6-Nitro-o-toluic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-4-3-5-7(10(12)13)8(6)9(11)14-2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1c(C)cccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.17 |
| Formel vikt | 195.0532 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?