Läs mer
2-metyl-6-nitrobensoxazol, 98 %
Artikelnummer. 11490537
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11490537 5 g 5g
15443247 1 g 1g
11400547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11490537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22415.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 5683-43-2 | C8H6N2O3 | 178,147 g/mol
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole används som smakämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole används som smakämnen.
Löslighet
Löslig i oljor. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5683-43-2
Molekylformel C8H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 178.147
MDL-nummer MFCD00022848
InChI-nyckel DPVZLXWUFYMLBK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79766
IUPAC-namn 2-metyl-6-nitro-l,3-bensoxazol
LEDER CC1=NC2=C(O1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Smältpunkt 154 °C till 156 °C
Kvantitet 5 g
Synonym 2-methyl-6-nitrobenzoxazole, benzoxazole, 2-methyl-6-nitro, acmc-1azgy, 2-methyl-6-nitro-benzoxazole, benzoxazole,2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzo d oxazole
Löslighetsinformation Löslig i oljor. Olöslig i vatten.
Formel vikt 146.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.